AuftragsverfolgungKontakt
Serological pipettes | Avantor
Serological pipettes
10 ml, 0,1 ml, -, 360 ±5 mm
Artikelnr. 612-1123
Anbieter:   HIRSCHMANN
Serological pipettes
Artikelnr. 612-1123
Anbieter:  HIRSCHMANN
Serological pipettes
Serological pipettes
10 ml, 0,1 ml, -, 360 ±5 mm
Preis
13,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Measuring pipettes made of AR-Glas®, class B.
  • With silver diffusion ink durable brown graduation
  • Wide opening, with expanded tip opening
  • Zero point at top, graduated to tip
  • With standard cotton plug (pipettes with 5 ml and more)
Spezifikationen
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    10 ml
  • Länge:
    360 ±5 mm
  • Teilung:
    0,1 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.