Serological pipettes
1 ml, 0,01 ml, -, 360 ±5 mm
Artikelnr. 612-1065
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
Measuring pipettes made of AR-Glas®, class B.
- With silver diffusion ink durable brown graduation
- Wide opening, with expanded tip opening
- Zero point at top, graduated to tip
- With standard cotton plug (pipettes with 5 ml and more)
Dokumente
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Produktliteratur
Spezifikationen
- Steril:-
- Kapazität:1 ml
- Länge:360 ±5 mm
- Teilung:0,01 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.