ICP multi-element standards
Multi-element calibration Standard-3, 100 ml, (10 elements in diluted 10% hydrochloric acid and 1% nitric acid) Sb, Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Te, Sn, 10 mg/L, 10% HCl, 1
Artikelnr. HEWL8500-6948
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:10% HCl
- VE:1
- Bezeichnung:Multi-element calibration Standard-3, 100 ml, (10 elements in diluted 10% hydrochloric acid and 1% nitric acid) Sb, Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Te, Sn
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.