ICP multi-element standards
Multi-element calibration standard-2A, 100 ml, (27 elements in diluted nitric acid) Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn, 10 mg/L, 5% HNO₃, 1
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- VE:1
- Bezeichnung:Multi-element calibration standard-2A, 100 ml, (27 elements in diluted nitric acid) Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn