Macro cuvettes
Makro, 17,5 ml, 50 mm, Glas
Artikelnr. HEWL5063-6552
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Spezifikationen
- Lichtweg:50 mm
- Typ:Makro
- Volumen:17,5 ml
- Fenstermaterial:Glas
- Seq:016
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5063-6577Tablett für 16 Spektralfotometer-KüvettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 27,60 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis