Macro cuvettes
3,5 ml, 10 mm, Glas
HEWL5063-6550
: Agilent
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
- Lichtweg:10 mm
- Volumen:3,5 ml
- Fenstermaterial:Glas
- Seq:012
Accessories
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung