Inlet liners
Splitless, single taper liner with glass wool, deactivated, 900 μl, 4 mm
HEWL5062-3587
: Agilent
These inlet liners prevent adsorption and ensure accurate sample transfer onto the GC column through a robust deactivated surface. These liners are recommended for trace level analysis of active analytes. Liners with inert wool retain non-volatiles, prolonging column life and lowering frequency of MS source maintenance.
- Consistent high level of inertness
- Ø int.:4 mm
- Bezeichnung:Splitless, single taper liner with glass wool, deactivated, 900 μl
- Seq:32
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.