AuftragsverfolgungKontakt
Macro cuvettes | Avantor
Macro cuvettes
Makro, 3,5 ml, 10 mm, Quarz
Artikelnr. HEWL5062-2477
Anbieter:   Agilent
Macro cuvettes
Artikelnr. HEWL5062-2477
Anbieter:  Agilent
Macro cuvettes
Macro cuvettes
Makro, 3,5 ml, 10 mm, Quarz
Preis
424,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
Spezifikationen
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Makro
  • Volumen:
    3,5 ml
  • Fenstermaterial:
    Quarz
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5061-3390
    Abstandhalter für 5-mm-Zelle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 191,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5061-3388
    Abstandhalter für 1-mm-Zelle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 191,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5063-6577
    Tablett für 16 Spektralfotometer-Küvetten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 27,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL9300-0761
    Linsenreinigungspapier
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 16,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5061-3389
    Abstandhalter für 2-mm-Zelle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 191,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL9301-1161
    Magnetrührstab, LxØ: 7x5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 23,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.