AuftragsverfolgungKontakt
Macro cuvettes
Makro, 1,75 ml, 5 mm, Quarz
  HEWL5061-3386
 :   Agilent
Macro cuvettes
  HEWL5061-3386
 :  Agilent
Macro cuvettes
Macro cuvettes
Makro, 1,75 ml, 5 mm, Quarz
311,00 €
1 * 1 ST
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
  • Lichtweg:
    5 mm
  • Typ:
    Makro
  • Volumen:
    1,75 ml
  • Fenstermaterial:
    Quarz
  • Seq:
    006
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • HEWL5061-3390
    Abstandhalter für 5-mm-Zelle
    1 * 1 ST - 191,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HEWL5061-3388
    Abstandhalter für 1-mm-Zelle
    1 * 1 ST - 191,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HEWL5063-6577
    Tablett für 16 Spektralfotometer-Küvetten
    1 * 1 ST - 27,60 €
  •  
    Bezeichnung
  • HEWL9300-0761
    Linsenreinigungspapier
    1 * 50 ST - 16,10 €
  •  
    Bezeichnung
  • HEWL5061-3389
    Abstandhalter für 2-mm-Zelle
    1 * 1 ST - 191,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HEWL9301-1161
    Magnetrührstab, LxØ: 7x5 mm
    1 * 2 ST - 23,00 €