Macro cuvettes
Makro, 350 µl, 1 mm, Quarz
Artikelnr. HEWL5061-3384
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Spezifikationen
- Lichtweg:1 mm
- Typ:Makro
- Volumen:350 µl
- Fenstermaterial:Quarz
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5063-6577Tablett für 16 Spektralfotometer-KüvettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 27,60 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.