AuftragsverfolgungKontakt
Split/splitless inlet seals | Avantor
Split/splitless inlet seals
Septum retainer nut
Artikelnr. HEWL18740-60835
Anbieter:   Agilent
Split/splitless inlet seals
Artikelnr. HEWL18740-60835
Anbieter:  Agilent
Split/splitless inlet seals
Split/splitless inlet seals
Septum retainer nut
Preis
78,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These inlet seals have been developed to ensure that you have a consistent and inert surface to properly seal the inlet and prevent sample degradation.
  • Very reproducible smooth surface, eliminating traces of machining grooves that can be the source of minute leaks
  • High quality, leak-free seal
Lieferumfang: An inlet washer is provided with each inlet seal.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Septum retainer nut
  • Seq:
    09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.