Macro cuvettes
3,5 ml, 10 mm, Quarz
Artikelnr. HEWL1000-0544
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Spezifikationen
- Lichtweg:10 mm
- Volumen:3,5 ml
- Fenstermaterial:Quarz
- Seq:013
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5063-6577Tablett für 16 Spektralfotometer-KüvettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 27,60 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis