AuftragsverfolgungKontakt
Micro pipettes, disposable, with ring mark | Avantor
Micro pipettes, disposable, with ring mark
25 µl, 2 × weiß, Eine Markierung
Artikelnr. HECH40555015
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Artikelnr. HECH40555015
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Micro pipettes, disposable, with ring mark
25 µl, 2 × weiß, Eine Markierung
Preis
26,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Disposable micro pipettes with ring mark.
  • Calibrated to contain 'In'
  • Colour-coded
Zertifizierung: DIN ISO 7550
Spezifikationen
  • Farbcode:
    2 × weiß
  • Typ:
    Eine Markierung
  • Kapazität:
    25 µl
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.