AuftragsverfolgungKontakt
Leider haben wir derzeit technische Probleme. Bitte versuchen Sie es später erneut. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
Micro pipettes, disposable, with ring mark
100 µl, Blau, Eine Markierung
Artikelnr. HECH40555027
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Artikelnr. HECH40555027
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Micro pipettes, disposable, with ring mark
100 µl, Blau, Eine Markierung
Preis
35,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Farbcode:
    Blau
  • Typ:
    Eine Markierung
  • Kapazität:
    100 µl
  • Seq:
    05