Test Tubes, with screw cap
160 mm, 16 mm, GL 18
Artikelnr. HECH42782051
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
AR®/soda glass, with PP screw cap.
- Heavy wall
- Round bottom
- With thread GL18
Spezifikationen
- Ext.Ø:16 mm
- Gewinde:GL 18
- Länge:160 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.