AuftragsverfolgungKontakt
Staining Plates | Avantor
Staining Plates
24, Ø×D: 16×1,6 mm, 140×85×3 mm
Artikelnr. HECH42418010
Staining Plates
Artikelnr. HECH42418010
Staining Plates
Staining Plates
24, Ø×D: 16×1,6 mm, 140×85×3 mm
Preis
34,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    24
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    140×85×3 mm
  • Lochgröße:
    Ø×D: 16×1,6 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.