AuftragsverfolgungKontakt
Staining Plates | Avantor
Staining Plates
12, Ø×D: 16×1,8 mm, 76×60×5 mm
Artikelnr. 631-0833
Staining Plates
Artikelnr. 631-0833
Staining Plates
Staining Plates
12, Ø×D: 16×1,8 mm, 76×60×5 mm
Preis
38,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    12
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    76×60×5 mm
  • Lochgröße:
    Ø×D: 16×1,8 mm