AuftragsverfolgungKontakt
Cavity slides
Cavity slides, Klar, 2, 1,5 mm
  631-9489
Cavity slides
  631-9489
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides, Klar, 2, 1,5 mm
137,00 €
1 * 50 ST
Cavity microscopy slides.
  • Ground edges
  • Made from clear glass
Suitable for staining applications in microscopy.
  • Anz. Wells:
    2
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Cavity slides
  • Seq:
    02
  • Stärke:
    1,5 mm