Färbekästen
Färbekasten ohne Deckel, 90×70×65 mm
Catalog # 630-2600
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
- Abnehmbarer Deckel
Staining dish for 76×26 mm slides or slides with width up to 45 mm.
Documents
HECH41205001_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Bezeichnung:Färbekasten ohne Deckel
- B×T×H:90×70×65 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungB×T×HAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungB×T×HAvailabilityPrice
- 631-0348Färbeeinsatz aus Edelstahl für Färbetrog, für 10 Objektträger- mmLog in for availability1 * 1 ST - 16,50 €