AuftragsverfolgungKontakt
Färbekästen | Avantor
Färbekästen
Färbekasten mit Deckel, ohne Färbeeinsatz, 90×70×65 mm
Artikelnr. 631-0347
Färbekästen
Artikelnr. 631-0347
Färbekästen
Färbekästen
Färbekasten mit Deckel, ohne Färbeeinsatz, 90×70×65 mm
Preis
25,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
  • Abnehmbarer Deckel
Staining dish for 76×26 mm slides or slides with width up to 45 mm.
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Färbekasten mit Deckel, ohne Färbeeinsatz
  • B×T×H:
    90×70×65 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 631-0864
    Deckel für Färbeschalen
    - mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 9,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 631-0348
    Färbeeinsatz aus Edelstahl für Färbetrog, für 10 Objektträger
    - mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,50 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.