AuftragsverfolgungKontakt
Färbebrücke
Färbebrücke
Färbebrücke, einzeln
Catalog # 631-0336
Färbebrücke
Catalog # 631-0336
Färbebrücke
Färbebrücke
Färbebrücke, einzeln
Price
54,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plexiglas®, Brücke ausziehbar, mit Schrägstellung und Waagrecht-Fixierung. Geeignet für Becken oder Schalen mit einer Länge von 380 bis 620 mm. Komplett mit Färbewanne aus PVC und 2 Plexiglas-Halteklammern.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Färbebrücke, einzeln