AuftragsverfolgungKontakt
Färbebrücke | Avantor
Färbebrücke
Staining rack, extendable, Plexiglas® with PVC tray and clamps
Artikelnr. 631-9156
Färbebrücke
Artikelnr. 631-9156
Färbebrücke
Färbebrücke
Staining rack, extendable, Plexiglas® with PVC tray and clamps
Preis
83,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plexiglas®, Brücke ausziehbar, mit Schrägstellung und Waagrecht-Fixierung. Geeignet für Becken oder Schalen mit einer Länge von 380 bis 620 mm. Komplett mit Färbewanne aus PVC und 2 Plexiglas-Halteklammern.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Staining rack, extendable, Plexiglas® with PVC tray and clamps