AuftragsverfolgungKontakt
Spoons | Avantor
Spoons
195 mm, 60×44 mm
Artikelnr. 231-0272
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Spoons
Artikelnr. 231-0272
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Spoons
Spoons
195 mm, 60×44 mm
Preis
30,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
WIRONIT steel, anti-magnetic.
Spezifikationen
  • Länge:
    195 mm
  • Löffelmaße:
    60×44 mm