AuftragsverfolgungKontakt
Stirring rods | Avantor
Stirring rods
Angled stirring rod, Stahl, 4 mm, 194 mm
Artikelnr. HAMMHWN071-19
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Stirring rods
Artikelnr. HAMMHWN071-19
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Stirring rods
Stirring rods
Angled stirring rod, Stahl, 4 mm, 194 mm
Preis
19,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stirring rods, made from WIRONIT steel. Choice of rods with straight or angled end.
  • Rust resistant
  • Anti-magnetic
Spezifikationen
  • Ø:
    4 mm
  • Bezeichnung:
    Angled stirring rod
  • Länge:
    194 mm
  • Material:
    Stahl
  • Seq:
    02