AuftragsverfolgungKontakt
Stirring rods
Straight stirring rod, Stahl, 2 mm, 125 mm
Artikelnr. HAMMHWN070-12
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Stirring rods
Artikelnr. HAMMHWN070-12
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Stirring rods
Stirring rods
Straight stirring rod, Stahl, 2 mm, 125 mm
Preis
10,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stirring rods, made from WIRONIT steel. Choice of rods with straight or angled end.
  • Rust resistant
  • Anti-magnetic
Spezifikationen
  • Ø:
    2 mm
  • Bezeichnung:
    Straight stirring rod
  • Länge:
    125 mm
  • Material:
    Stahl
  • Seq:
    01