AuftragsverfolgungKontakt
Deckglaspinzetten
160 mm
Artikelnr. 232-2183
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Deckglaspinzetten
Artikelnr. 232-2183
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Deckglaspinzetten
Deckglaspinzetten
160 mm
Preis
84,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wironit-Stahl (18/12 Edelstahl mit 18% Chrom und 10 - 12% Nickel).
  • Für mikroskopische Objektträger
  • Rostbeständig
  • Anti-magnetisch
Spezifikationen
  • Länge:
    160 mm