Deckglaspinzetten
105 mm
Artikelnr. 232-2200
Anbieter: HAMMACHER KARL
Springe zu:
Product Details & Documents
Wironit-Stahl (18/12 Edelstahl mit 18% Chrom und 10 - 12% Nickel).
- Für mikroskopische Objektträger
- Rostbeständig
- Anti-magnetisch
Spezifikationen
- Länge:105 mm



