AuftragsverfolgungKontakt
Thumb forceps, standard | Avantor
Thumb forceps, standard
Straight, serrated, blunt, 145 mm
Artikelnr. HAMML-HWC052-14
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Artikelnr. HAMML-HWC052-14
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Thumb forceps, standard
Straight, serrated, blunt, 145 mm
Preis
61,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard forceps made from Wironit steel.
Spezifikationen
  • Typ:
    Straight, serrated, blunt
  • Länge:
    145 mm
  • Seq:
    03