AuftragsverfolgungKontakt
Thumb forceps, standard | Avantor
Thumb forceps, standard
Straight, serrated, blunt, 130 mm
Artikelnr. HAMML-HWC051-13
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Artikelnr. HAMML-HWC051-13
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Thumb forceps, standard
Straight, serrated, blunt, 130 mm
Preis
57,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard forceps made from Wironit steel.
Spezifikationen
  • Typ:
    Straight, serrated, blunt
  • Länge:
    130 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.