Physiologiescheren, gerade
gerade, spitz/spitz, 145 mm
233-0086
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Spitz-spitz
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor
- Säurebeständig
- Autoklavierbar
- Typ:gerade, spitz/spitz
- Länge:145 mm
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.