AuftragsverfolgungKontakt
Präparierscheren | Avantor
Präparierscheren
stärker gebogen, spitz/spitz, 110 mm
Artikelnr. HAMMHWB005-11
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Präparierscheren
Artikelnr. HAMMHWB005-11
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Präparierscheren
Präparierscheren
stärker gebogen, spitz/spitz, 110 mm
Preis
131,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor
  • Säurebeständig
  • Autoklavierbar
  • Spitz-spitz
Spezifikationen
  • Typ:
    stärker gebogen, spitz/spitz
  • Länge:
    110 mm