Präparierscheren
leicht gebogen, spitz/spitz, 110 mm
Artikelnr. 233-1118
Anbieter: HAMMACHER KARL
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor
- Säurebeständig
- Autoklavierbar
- Spitz-spitz
Spezifikationen
- Typ:leicht gebogen, spitz/spitz
- Länge:110 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.