Präparierscheren
gerade, spitz/spitz, 110 mm
Artikelnr. 233-1104
Anbieter: HAMMACHER KARL
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor
- Säurebeständig
- Autoklavierbar
- Spitz-spitz
Spezifikationen
- Typ:gerade, spitz/spitz
- Länge:110 mm