Micro scissors, model Tübingen
Tübingen, straight, sharp/sharp, cutting length 7 mm, 85 mm
Artikelnr. HAMMHSB530-08
Anbieter: HAMMACHER KARL
Springe zu:
Product Details & Documents
Stainless steel.
Spezifikationen
- Typ:Tübingen, straight, sharp/sharp, cutting length 7 mm
- Länge:85 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.