AuftragsverfolgungKontakt
Micro scissors
Micro scissors
Straight, sharp/sharp, cutting length 15 mm, 105 mm
  233-1101
Micro scissors
  233-1101
Micro scissors
Micro scissors
Straight, sharp/sharp, cutting length 15 mm, 105 mm
445,00 €
1 * 1 ST
Stainless steel.
  • Typ:
    Straight, sharp/sharp, cutting length 15 mm
  • Länge:
    105 mm
  • Seq:
    11