AuftragsverfolgungKontakt
Electrolyte Solutions | Avantor
Electrolyte Solutions
Elektrolyt Skylyte, 100 ml, 100 ml
Artikelnr. 662-9203
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Electrolyte Solutions
Artikelnr. 662-9203
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
CAS Nummer:  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elektrolyt Skylyte, 100 ml, 100 ml
CAS Nummer:  
Preis
38,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Elektrolyt Skylyte, 100 ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.