AuftragsverfolgungKontakt
Löffelspatel | Avantor
Löffelspatel
170 mm, Weiß
Artikelnr. 231-1344
Löffelspatel
Artikelnr. 231-1344
Löffelspatel
Löffelspatel
170 mm, Weiß
Preis
22,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan, weiß glasiert
  • Breite Form
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hitzebeständig bis 1000 °C
  • Für starke Beanspruchung
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    170 mm