Löffelspatel
125 mm, Weiß
Artikelnr. 231-1342
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan, weiß glasiert
- Breite Form
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hitzebeständig bis 1000 °C
- Für starke Beanspruchung
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Länge:125 mm