AuftragsverfolgungKontakt
Tüpfelplatten
Tüpfelplatten
12, Ø×H: 25×6 mm, 97×127×12 mm
Artikelnr. 631-9200
Tüpfelplatten
Artikelnr. 631-9200
Tüpfelplatten
Tüpfelplatten
12, Ø×H: 25×6 mm, 97×127×12 mm
Preis
39,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glazed porcelain. These large tiles with cavities/wells are suitable for staining applications.
Farbe: Weiß.
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    12
  • B×T×H:
    97×127×12 mm
  • Lochgröße:
    Ø×H: 25×6 mm