Tüpfelplatten
12, Ø×H: 20×3 mm, 85×119×6 mm
Artikelnr. 631-9202
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Glazed porcelain. These large tiles with cavities/wells are suitable for staining applications.
Farbe: Weiß.
Spezifikationen
- Anz. Wells:12
- B×T×H:85×119×6 mm
- Lochgröße:Ø×H: 20×3 mm