Pistille
48 mm, 185 mm, 410-9113
Artikelnr. 410-9323
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
Zertifizierung: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Spezifikationen
- Für:410-9113
- Ø Kopf:48 mm
- Länge:185 mm
- Seq:18
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.