Pistille
45 mm, 180 mm, 410-9327
Artikelnr. 410-9324
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Spezifikationen
- Für:410-9327
- Ø Kopf:45 mm
- Länge:180 mm
- Seq:17