Pistille
42 mm, 175 mm, 410-9112
Artikelnr. 410-9134
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Spezifikationen
- Für:410-9112
- Ø Kopf:42 mm
- Länge:175 mm
- Seq:16