Pistille
36 mm, 150 mm, 410-9110
Artikelnr. 410-9133
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Spezifikationen
- Für:410-9110
- Ø Kopf:36 mm
- Länge:150 mm
- Seq:15