AuftragsverfolgungKontakt
Pistille
Pistille
30 mm, 135 mm, 410-9328
Catalog # 410-9132
Pistille
Catalog # 410-9132
Pistille
Pistille
30 mm, 135 mm, 410-9328
Price
19,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifications
  • Für:
    410-9328
  • Ø Kopf:
    30 mm
  • Länge:
    135 mm
  • Seq:
    14