Pistille
24 mm, 115 mm, 410-9326
Artikelnr. 410-9131
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Spezifikationen
- Für:410-9326
- Ø Kopf:24 mm
- Länge:115 mm
- Seq:12