AuftragsverfolgungKontakt
Glühschälchen | Avantor
Glühschälchen
Mehlveraschung (Mohs), 30 ml, 56×23 mm, - mm
Artikelnr. 459-2141
Glühschälchen
Artikelnr. 459-2141
Glühschälchen
Glühschälchen
Mehlveraschung (Mohs), 30 ml, 56×23 mm, - mm
Preis
11,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan-Glühschälchen, innen und außen glasiert, ausgenommen Boden.
  • Widersteht maximaler Temperatur von 1000 °C
  • Flache Form ohne Ausguss, tiefe Form mit Ausguss
Die rechteckigen Schälchen haben schräge Wände.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Spezifikationen
  • Typ:
    Mehlveraschung (Mohs)
  • Kapazität:
    30 ml
  • Seq:
    07
  • B×T×H:
    - mm
  • Ø-A×H:
    56×23 mm