Glühschälchen
flach, 15 ml, 48×12 mm, - mm
Artikelnr. 459-2114
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan-Glühschälchen, innen und außen glasiert, ausgenommen Boden.
- Widersteht maximaler Temperatur von 1000 °C
- Flache Form ohne Ausguss, tiefe Form mit Ausguss
Die rechteckigen Schälchen haben schräge Wände.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Spezifikationen
- Typ:flach
- Kapazität:15 ml
- Seq:03
- B×T×H:- mm
- Ø-A×H:48×12 mm