Glühschälchen
flach, 33 ml, -, 42×55×16 mm
Artikelnr. 459-0038
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan-Glühschälchen, innen und außen glasiert, ausgenommen Boden.
- Widersteht maximaler Temperatur von 1000 °C
- Flache Form ohne Ausguss, tiefe Form mit Ausguss
Die rechteckigen Schälchen haben schräge Wände.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Spezifikationen
- Typ:flach
- Kapazität:33 ml
- Seq:10
- B×T×H:42×55×16 mm
- Ø-A×H:-