Glühschälchen
tief, 60 ml, 60×31 mm, - mm
Catalog # 459-2123
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Porzellan-Glühschälchen, innen und außen glasiert, ausgenommen Boden.
- Widersteht maximaler Temperatur von 1000 °C
- Flache Form ohne Ausguss, tiefe Form mit Ausguss
Die rechteckigen Schälchen haben schräge Wände.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Specifications
- Typ:tief
- Kapazität:60 ml
- Seq:06
- B×T×H:- mm
- Ø-A×H:60×31 mm